missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PPP2R2A (Human) Recombinant Protein
Human PPP2R2A full-length ORF ( AAH41071, 1 a.a. - 447 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH41071 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5520 |
Nombre | protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, alpha isoform |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199441
|
Abnova™
H00005520-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16109451
|
Abnova™
H00005520-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MAGAGGGNDIQWCFSQVKGAVDDDVAEADIISTVEFNHSGELLATGDKGGRVVIFQQEQENKIQSHSRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQKNAAQFLLSTNDKTIKLWKISERDKRPEGYNLKEEDGRYRDPTTVTTLRVPVFRPMDLMVEASPRRIFANAHTYHINSISINSDYETYLSADDLRINLWHLEITDRSFNIVDIKPANMEELTEVITAAEFHPNSCNTFVYSSSKGTIRLCDMRASALCDRHSKLFEEPEDPSNRSFFSEIISSISDVKFSHSGRYMMTRDYLSVKIWDLNMENRPVETYQVHEYLRSKLCSLYENDCIFDKFECCWNGSDSVVMTGSYNNFFRMFDRNTKRDITLEASRENNKPRTVLKPRKVCASGKRKKDEISVDSLDFNKKILHTAWHPKENIIAVATTNNLYIFQDKVN
Especificaciones
AAH41071 | |
protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, alpha isoform | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
B55-ALPHA, B55A, FLJ26613, MGC52248, PR52A, PR55A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
5520 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PPP2R2A | |
GST |