Learn More
Abnova™ PPP1R16A Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH07854.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 84988
Peso molecular 83.71
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196243
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084988-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16106253
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084988-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH07854.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
83.71
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PPP1R16A
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84988
PPP1R16A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAEHLELLAEMPMVGRMSTQERLKHAQKRRAQQVKMWAQAEKEAQGKKGPGERPRKEAASQGLLKQVLFPPSVVLLEAAARNDLEEVRQFLGSGVSPDLANEDGLTALHQCCIDDFREMVQQLLEAGANINACDSECWTPLHAAATCGHLHLVELLIASGANLLAVNTDGNMPYDLCDDEQTLDCLETAMADRGITQDSIEAARAVPELRMLDDIRSRLQAGADLHAPLDHGATLLHVAAANGFSEAAALLLEHRASLSAKDQDGWEPLHAAAYWGQVPLVELLVAHGADLNAKSLMDETPLDVCGDEEVRAKLLELKHKHDALLRAQSRQRSLLRRRTSSAGSRGKVVRRVSLTQRTDLYRKQHAQEAIVWQQPPPTSPEPPEDNDDRQTGAELRPPPPEEDNPEVVRPHNGRVGGSPVRHLYSKRLDRSVSYQLSPLDSTTPHTLVHDKAHHTLADLKRQRAAAKLQRPPPEGPESPETAEPGLPGDTVTPQPDCGFRAGGDPPLLKLTAPAVEAPVERRPCCLLM
MGC14333/MYPT3
PPP1R16A