Learn More
Abnova™ PPIB (Human) Recombinant Protein
Human PPIB full-length ORF ( AAH08848, 1 a.a. - 216 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005479-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103135
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MLRLSERNMKVLLAAALIAGSVFFLLLPGPSAADEKKKGPKVTVKVYFDLRIGDEDVGRVIFGLFGKTVPKTVDNFVALATGEKGFGYKNSKFHRVIKDFMIQGGDFTRGDGTGGKSIYGERFPDENFKLKHYGPGWVSMANAGKDTNGSQFFITTVKTAWLDGKHVVFGKVLEGMEVVRKVESTKTDSRDKPLKDVIIADCGKIEVEKPFAIAKE
Especificaciones
Especificaciones
AAH08848
peptidylprolyl isomerase B (cyclophilin B)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PPIB
GST
5479
Wheat germ expression system
10 μg
CYP-S1, CYPB, MGC14109, MGC2224, SCYLP
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer