missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPFIA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PPFIA3 |
---|---|
Concentración | 0.45 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818613
|
Proteintech
11492-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808613
|
Proteintech
11492-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The PPFIA3 protein is a member of the LAR protein-tyrosine phosphatase-interacting protein (liprin) family, a family of transmembrane protein tyrosine phosphatases known to be important for axon guidance and mammary gland development. Similar to the other liprin family members, PPFIA3 can interact with ERC2, a member of the ELKS-Rab6-interacting protein-CAST family of proteins at the presynaptic termini, suggesting that these proteins may play a role in the molecular organization of presynaptic zones.Especificaciones
PPFIA3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O75145, P60469, Q91Z79 | |
140591, 76787, 8541 | |
PPFIA3 Fusion Protein Ag1971 | |
Primary | |
-20°C | |
PPFIA3 |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0654, Liprin alpha 3, LPNA3, PPFIA3 | |
PPFIA3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |