Learn More
Sino Biological™ PPARG Recombinant Human Protein, N-His.GST tag
Expressed from DNA sequence encoding human PPARG isoform 2 (Met 1-Tyr 505) fused to N-terminal polyhistidine-tagged GST tag at N-Terminus
Marca:  Sino Biological™ 12019H20B50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15295685
  • 764.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formulation: 50mM Tris, 100mM NaCl, 20% Glycerol, 0.3 mM DTT, pH 7.4
Especificaciones
Especificaciones
Analysis of protein stucture and used in cell biology research applications
5468
≥90% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
PPARG
Other proteins
PPARG Recombinant Human Protein
Lyophilized
85.4kd
50μg
Full Length, Recombinant
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma
Assay Standard
Insect
GST Tag, His Tag
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.