Learn More
Abnova™ PPARG (Human) Recombinant Protein
Human PPARG full-length ORF ( AAH06811, 1 a.a. - 477 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005468-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199381
  • 458.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
19-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sequence: MTMVDTEMPFWPTNFGISSVDLSVMEDHSHSFDIKPFTTVDFSSISTPHYEDIPFTRTDPVVADYKYDLKLQEYQSAIKVEPASPPYYSEKTQLYNKPHEEPSNSLMAIECRVCGDKASGFHYGVHACEGCKGFFRRTIRLKLIYDRCDLNCRIHKKSRNKCQYCRFQKCLAVGMSHNAIRFGRMPQAEKEKLLAEISSDIDQLNPESADLRALAKHLYDSYIKSFPLTKAKARAILTGKTTDKSPFVIYDMNSLMMGEDKIKFKHITPLQEQSKEVAIRIFQGCQFRSVEAVQEITGYAKSTPGFVNLDLNDQVTLLKYGVHEIIYTMLASLMNKDGVLISEGQGFMTREFLKSLRKPFGDFMEPKFEFAVKFNALELDDSDLAIFIAVIILSGDRPGLLNVKPIEDIQDNLLQALELQLKLNHPESSQLFAKLLQKMTDLRQIVTEHVQLLQVIKKTETDMSLHPLLQEIYKDLY
Especificaciones
Especificaciones
AAH06811
peroxisome proliferator-activated receptor gamma
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PPARG
GST
5468
Wheat germ expression system
25 μg
CIMT1, NR1C3, PPARG1, PPARG2, PPARgamma
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer