Learn More
PPA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno PPA2
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16816364
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16662-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16806364
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16662-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein which interacts with the carboxy-terminus of transcription initiation factor TFIIF, a transcription factor which regulates elongation as well as initiation by RNA polymerase II. The protein may also represent a component of an RNA polymerase II holoenzyme complex. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding 2 different isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
PPA2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q91VM9, Q9H2U2
27068, 310856, 74776
PPA2 Fusion Protein Ag10138
Primary
-20°C
PPA2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HSPC124, PPA2, PPase 2, pyrophosphatase (inorganic) 2, Pyrophosphatase SID6 306, SID6 306
Ppa2
IgG
Antigen Affinity Chromatography