Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de ensayo de acero Poxygrid
Gradillas para tubos de ensayo de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos en diferentes colores para facilitar la identificación.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18757-0002
Detalles adicionales : Peso : 0.32380kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15540022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Gradillas para tubos de ensayo de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos en diferentes colores para facilitar la identificación.
  • Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a los productos químicos están recubiertas con epoxi con curado térmico
  • Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Soportará un rango de temperaturas de −223 °C a 121 °C
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 a 16 mm)
72
No estéril
De -223 °C a +121 °C
16 mm
6 x 12
Amarillo
Acero con revestimiento de epoxi
Rectángulo
Tubos de 13 a 16 mm
24,2 x 13 x 6,4 cm (9,5 x 5,12 x 2,50 pulg)