Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado de un solo color de calidad industrial PowerMark™
Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
251.00€ - 282.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de etiquetado de un solo color |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer |
Longitud (imperial) | 65.6 yd. |
Longitud (métrico) | 60 m |
Caras imprimibles | Lado de tinta dentro |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11572605
|
Brady™
013511 |
Negro | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11562605
|
Brady™
013510 |
Negro | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11562685
|
Brady™
013596 |
Azul | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11512615
|
Brady™
013515 |
Azul | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11522615
|
Brady™
013516 |
Verde | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11532615
|
Brady™
013517 |
Magenta | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11552615
|
Brady™
013519 |
Naranja | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11552685
|
Brady™
013595 |
Rojo | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11502615
|
Brady™
013514 |
Rojo | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11582605
|
Brady™
013512 |
Blanco | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11592685
|
Brady™
013599 |
Amarillo | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11542615
|
Brady™
013518 |
Amarillo | 60 m x 220 mm |
282.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11592605
|
Brady™
013513 |
Blanco | 60 m x 158 mm |
251.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de etiquetado de un solo color | |
65.6 yd. | |
Lado de tinta dentro | |
1 unidad |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
60 m | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |