Learn More
Brady™ PowerMark™ Industrial Grade Four Color Labeling Ribbon With Panel
PowerMark™ Industrial Grade Four Color Labeling Ribbon With Panel is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
376.00€ - 418.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de etiquetado de cuatro colores |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer |
Longitud (imperial) | 65.6 yd. |
Longitud (métrico) | 60 m |
Caras imprimibles | Lado de tinta dentro |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11592625
|
Brady™
013533 |
Azul | 60 m x 158 mm | Industrial |
376.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11572625
|
Brady™
013531 |
Azul | 60 m x 158 mm | Industrial |
376.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11562625
|
Brady™
013530 |
Amarillo | 60 m x 220 mm | Industrial |
418.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11522635
|
Brady™
013536 |
Azul | 60 m x 220 mm | Industrial |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Especificaciones
Cinta de etiquetado de cuatro colores | |
65.6 yd. | |
Lado de tinta dentro | |
1 unidad |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
60 m | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |