Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butyl Gloves
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butyl Gloves offer protection against aggressive chemicals, acetones, MEK and esters.
Marca:  Honeywell™ 2008010-11
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15826675
Cantidad Precio
1 40.70€ / 1 par
10 36.40€ / 1 par
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • More flexible than natural latex
  • Provide good dexterity
  • Remains supple from -30°C up to +50°C
  • Smooth inside to ease donning and duffing
  • Offers resistance to many solvents, acids and medium concentrated bases
  • Resists to ozone and heat
  • Rolled edge stops drops and reinforces the gauntlet resistance to tear
Especificaciones
Especificaciones
Rubber
11
Glove
35 cm
1
0.5 mm
Black
EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 388-2003 Mechanical risks, EN 374-2003 Chemical risks