Learn More
Uvex™ Power Protect V1000 Safety Glove
The Uvex power protect V1000 protective glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000 V.
Marca:  Uvex™ 6084011
Detalles adicionales : Peso : 0.29920kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17797629
  • 39.65€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 20-04-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The glove's high level of flexibility offers pleasant wearer comfort and an excellent tactile feel.
  • Anatomical fit
  • Flexible, with a good grip feel even at low temperatures
  • Flexible at cold temperatures
  • Mineral oil-resistant
Especificaciones
Especificaciones
EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (Class 0/RC)
Red
Latex
11