Learn More
Uvex™ Power Protect V1000 Safety Glove
Catalog Number p-7228474
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
The Uvex power protect V1000 protective glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000 V.
  • El alto nivel de flexibilidad del guante ofrece una comodidad agradable y un tacto excelente al usuario.
  • Ajuste anatómico
  • Flexible, con un buen agarre notable incluso a bajas temperaturas
  • Flexibles a baja temperatura
  • Resistente al aceite mineral
Certificaciones/conformidad EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (Clase 0/RC)
Color Rojo
Material Látex
Tamaño 7