Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, nitrocellulose, regular size
Descripción
Includes
Las membranas y filtros precortados vienen con 20 hojas de nitrocelulosa y 80 hojas de papel de transferencia absorbente (0,85 mm de grosor)
Los filtros y membranas precortados Invitrogen Power Blotter están diseñados para transferir proteínas desde geles mediante el sistema Invitrogen Power Blotter.
Características:
- Las membranas y los filtros permiten una transferencia semiseca de proteínas de alta eficacia en menos de 10 minutos cuando se combinan con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
- La membrana de nitrocelulosa pura al 100 % (tamaño de poro de 0,2 µm) con una superficie elevada y una excelente uniformidad proporciona transferencias de alta calidad.
- La nitrocelulosa es una matriz de unión muy popular para el western blotting debido a su gran afinidad con las proteínas y a su compatibilidad con diversos métodos de detección (por ejemplo, quimiluminiscencia, cromogénico y fluorescencia).
- Afinidad de unión a proteínas de 209 µg/cm2
- Los bloques producen fácilmente un fondo muy bajo en el western blotting quimioluminiscente y fluorescente
- Cómodo: las hojas precortadas están listas para su uso, lo que significa que no es necesario cortar sus propias membranas; esto reduce al mínimo el daño y la contaminación
- Validado: cuando se combinan, la membrana y el filtro proporcionan el grosor y la capacidad de tampón necesarios para un rendimiento óptimo
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 13 cm |
| Anchura (métrico) | 8,5 cm |
| Cantidad | 20 pileup |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | 20 pilas de transferencia de tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) compuestas por 20 hojas de nitrocelulosa y 80 hojas de papel de filtro (0,85 mm de grosor) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Dimensions (LxW) | Normal, 13 cm x 8,5 cm |
| Grosor | 0,85 mm |
| Mostrar más |