Learn More
Thermo Scientific™ Power Adapter for Eutech™ Meters
Optimize your Eutech™ meters with these accessories and replacement parts.
Marca:  Thermo Scientific™ 60X030130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11529054
  • 41.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Replacement and optional adapters provide you with the power you need for your Eutech™ meters.
Características:
  • Repuestos y accesorios para medidores Eutech™
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de alimentación SMPS 100/240 V CA, 9 V, 6 W
Adaptador de corriente
Cyberscan 11 / Cyberscan 110 / Eutech 700