Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter is suitable for sampling free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 1030D-1000
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Una amplia gama de tamaños de muestras
- Una amplia gama de longitudes de muestras
- Facilidad de uso:
- Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Muestreador de polvo | |
Acero inoxidable (316) | |
1000 mm |
Acero inoxidable (316) | |
32 mm |