Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 19mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 19mm Diameter is suitable for sampling free flowing powders and granules.
294.00€ - 545.00€
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Acero inoxidable (316)
Material del mango Acero inoxidable (316)
Diámetro (métrico) 19 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15122808
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
1030B-1000
1000 mm
316.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15819191
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
1030B-1500
1500 mm
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15829191
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
1030B-2000
2000 mm
545.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15839191
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
1030B-600
600 mm
294.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Wide range of sample sizes
  • Wide range of sampler lengths
  • Easy to use
  • A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador de polvo
Acero inoxidable (316)
Acero inoxidable (316)
19 mm