Learn More
Sampling Systems™ Powder Sample Lance
Offers extra leverage when pushing the sampler into the material. Sampling Systems™ Powder Sample Lance is idea for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
112.00€ - 355.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Lanza para Muestras |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Anchura (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de mango | Longitud (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de mango | Longitud (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15809301
|
Sampling Systems™
1665P-1000 |
Mango liso | 1000 mm | 50 % de tamaño de apertura |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15819301
|
Sampling Systems™
1665P-600 |
Mango liso | 600 mm | 50 % de tamaño de apertura |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15849291
|
Sampling Systems™
1660H-1000 |
Pala de Alta Resistencia | 1000 mm | 25 % de tamaño de apertura |
355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859291
|
Sampling Systems™
1660H-600 |
Pala de Alta Resistencia | 600 mm | 25 % de tamaño de apertura |
323.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869291
|
Sampling Systems™
1660P-1000 |
Mango liso | 1000 mm | 25 % de tamaño de apertura |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879291
|
Sampling Systems™
1660P-600 |
Mango liso | 600 mm | 25 % de tamaño de apertura |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889291
|
Sampling Systems™
1665H-1000 |
Pala de Alta Resistencia | 1000 mm | 50 % de tamaño de apertura |
355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899291
|
Sampling Systems™
1665H-600 |
Pala de Alta Resistencia | 600 mm | 50 % de tamaño de apertura |
323.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Available in different sizes and handle combinations
- Can be used in the laboratory or on site
- Available from stock
Especificaciones
Lanza para Muestras | |
Acero inoxidable (316L) | |
25 mm |