Learn More
Sampling Systems™ Powder Sample Lance
Offers extra leverage when pushing the sampler into the material. Sampling Systems™ Powder Sample Lance is idea for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
Marca:  Sampling Systems™ 1665H-1000
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889291
  • 355.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Disponibles en diferentes combinaciones de tamaños y mangos
  • Puede usarse en el laboratorio o in situ
  • Disponible en stock
Especificaciones
Especificaciones
Lanza para Muestras
Pala de Alta Resistencia
1000 mm
Acero inoxidable (316L)
50 % de tamaño de apertura
25 mm