Learn More
Sampling Systems™ Powder Sample Lance
Offers extra leverage when pushing the sampler into the material. Sampling Systems™ Powder Sample Lance is idea for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
Marca: Sampling Systems™ 1660P-1000
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L
- Disponibles en diferentes combinaciones de tamaños y mangos
- Puede usarse en el laboratorio o in situ
- Disponible en stock
Especificaciones
Lanza para Muestras | |
Mango liso | |
1000 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
25 % de tamaño de apertura | |
25 mm |