Learn More
Sampling Systems™ Powder Lance
Versatile sampler that can be used horizontally through a sack or vertically to take samples from drums, kegs, super sacks, and more. Sampling Systems™ Powder Lance is a cross sectional bulk sampler for cohesive powders that can be used to take large volume samples of cohesive powders.
252.00€ - 710.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Lanza de polvo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Longitud del núcleo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Longitud del núcleo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15809321
|
Sampling Systems™
2250A-2000 |
360 mL | 2030 mm | 1600 mm |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15819321
|
Sampling Systems™
2250A-600 |
190 mL | 630 mm | 500 mm |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899311
|
Sampling Systems™
2250A-1000 |
300 mL | 1030 mm | 900 mm |
292.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Multilevel discreet samples
Especificaciones
Lanza de polvo | |
Acero inoxidable (316L) |