Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043058
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Globos para evaporadores• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Evaporadores rotatorios | |
101 mm |
Matraz para polvo | |
500 mL |