Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03043070
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806104
  • 121.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Globos para evaporadores
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio Duran
Evaporadores rotatorios
126 mm
Matraz para polvo
1000 mL