Learn More
Sampling Systems™ Pots with Lids
Click to view available options
Capacidad:
400 ml
650 ml
1250 ml
2500 mL
5000 ml
Descripción
- Interior sin fisuras
- Acabado satinado
- Gota simple en la tapa
- Acero inoxidable 304
Especificaciones
Capacidad | 2500 mL |
Material del cierre | Acero inoxidable |
Diámetro (métrico) | 150 mm |
Altura (métrico) | 150 mm |
Tipo de producto | Recipiente de acero inoxidable |
Incluye | Tapa |
Material | Acero inoxidable (304) |
Closure Included | Sí |