Learn More
Sampling Systems™ Pots with Lids
Includes a lid that simply drops into place and so does not provide a hermetic seal. Sampling Systems™ Pots with Lids are ideal for hygienic applications.
Marca:  Sampling Systems™ A284-1250
Detalles adicionales : Peso : 0.54880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889601
  • 38.50€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Crevice free interior
  • Satin finish
  • Simple drop on lid
  • 304 Stainless Steel
Especificación
Especificación
1250mL
Lid
Stainless Steel Pot
120mm
Stainless Steel
304 Stainless Steel
Yes
120mm
Videos