Learn More
Potassium vinyltrifluoroborate, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 387700050
Detalles adicionales : CAS : 13682-77-4 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10648714
  • 98.30€ / 5 g
Stock EU 11
Añadir a la cesta
Especificaciones
13682-77-4
133.95
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
23679353
[B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
C2H3BF3K
MFCD02093335
potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
potassium;ethenyl(trifluoro)boranuide
Especificaciones
Potassium vinyltrifluoroborate
Glass bottle
5g
C2H3BF3K
potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
[B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
133.95
133.95
70% (Typically)
Authentic
White to Yellow
13682-77-4
MFCD02093335
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
potassium;ethenyl(trifluoro)boranuide
23679353
Powder
Technical
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación