Learn More
Viniltrifluoroborato potásico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758706
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
13682-77-4
C2H3BF3K
133.95
MFCD02093335
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
23679353
potasio; etenil(trifluoro)boranuida
[B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
13682-77-4
C2H3BF3K
133.95
MFCD02093335
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
23679353
potasio; etenil(trifluoro)boranuida
[B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium vinyltrifluoroborate
Punto de fusión 240°C to 242°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.95
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.