Learn More
Alfa Aesar™ Potassium tungsten oxide, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 014031.14
Detalles adicionales : CAS : 7790-60-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311569
  • 58.40€ / 25 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
7790-60-5
326.033
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
3084032
[O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
K2O4W
MFCD00049668
potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w, potassium tungstate
dipotassium;dioxido(dioxo)tungsten
Especificación
Potassium tungsten oxide
(metals basis)
MFCD00049668
potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w, potassium tungstate
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;dioxido(dioxo)tungsten
3084032
Powder
3.12g/mL
Odorless
921°C
7790-60-5
K2O4W
14,7694
Soluble in water
[O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
326.033
326.04
99.5%
−60 Mesh
Hygroscopic
25g