Learn More
Potassium thioglycolate, 40-44 wt.% solution in water, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 384700010
Detalles adicionales : CAS : 34452-51-2 Peso : 1.30000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1L
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10638424
  • 33.80€ / 1 litro
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
34452-51-2
130.202
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
23688957
C(C(=O)[O-])S.[K+]
C2H3KO2S
MFCD00067265
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
potassium;2-sulfanylacetate
Especificación
Potassium thioglycolate
7732-18-5
MFCD00067265
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
C(C(=O)[O-])S.[K+]
130.202
130.21
40.0 to 44.0%
0.5ppm max.
Solubility in water: soluble.
Pink
1L
40-44 wt.% solution in water
C2H3KO2S
1.2500g/mL
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
potassium;2-sulfanylacetate
23688957
Solution
potassium: positive, mercaptane: positive
Glass bottle
1.25
6.8 to 7.3
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium thioglycolate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
SDS Documentación