Learn More
Potassium thioglycolate, 40-44 wt.% solution in water, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3523549
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Glass bottle
34452-51-2, 7732-18-5
C2H3KO2S
130.202
MFCD00067265
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
23688957
potassium;2-sulfanylacetate
C(C(=O)[O-])S.[K+]
34452-51-2, 7732-18-5
C2H3KO2S
130.202
MFCD00067265
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
23688957
potassium;2-sulfanylacetate
C(C(=O)[O-])S.[K+]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium thioglycolate
Color Pink
Nombre de nota 40-44 wt.% solution in water
Densidad 1.2500g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.21
Porcentaje de pureza 40.0 to 44.0%
Identificación potassium: positive, mercaptane: positive
Envase Glass bottle
Gravedad específica 1.25
pH 6.8 to 7.3
Cantidad 250 mL
Forma física Solution
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thioglycolate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.