missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de tiocianato de potasio 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'