Learn More
Potassium thiocyanate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Thiocyanate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 6 x 2.5 kg |
Fórmula lineal | KSCN |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.18 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ACS/puriss. p.a. |