Learn More
Alfa Aesar™ Potassium thiobenzoate, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61741.03
Detalles adicionales : CAS : 28170-13-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498298
  • 182.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Potassium thiobenzoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
28170-13-0
177.282
benzenecarbothioic acid potassium
benzenecarbothioic S-acid;potassium
C7H6KOS
LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
87087528
C1=CC=C(C=C1)C(=O)S.[K]
Especificaciones
Potassium thiobenzoate
C7H6KOS
LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
benzenecarbothioic S-acid;potassium
87087528
Solid
1g
28170-13-0
benzenecarbothioic acid potassium
C1=CC=C(C=C1)C(=O)S.[K]
177.282
176.28
95%
Videos
SDS Documentos