Learn More
Alfa Aesar™ Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate, 99.9% (metals basis), Pt 44.9% min
Marca:  Alfa Aesar™ 010536.03
Detalles adicionales : CAS : 14323-36-5 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1588 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376048
  • 128.00€ / 1 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
14323-36-5
MFCD00149921
Especificaciones
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate
(metals basis)
MFCD00149921
14,7685
431.42 (377.37 Anhydrous)
99.9%
Odorless
1g
14323-36-5
K2[Pt(CN)4]·3H2O
UN1588
Soluble in hot water
Crystalline
Pt 44.9% min.
White
Videos
SDS Documentos