Learn More
Tetracianoniqueelato(II) de potasio hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050771
65.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
339527-86-5
C4K2N4Ni
240.96
MFCD00049669
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
tetrakis(iminometanida) de dipotasio de níquel (2+) hidratado
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
339527-86-5
C4K2N4Ni
240.96
MFCD00049669
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
tetrakis(iminometanida) de dipotasio de níquel (2+) hidratado
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Punto de fusión 100°C (in -H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Número UN UN1588
Índice Merck 14,7684
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.99 (Anhydrous)
Densidad 1.875g/mL