Learn More
Tetracloropalladato(II) de potasio, 99,99 % (base metálica), Pd 32,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium tetrachloropalladate(II) |
Punto de fusión | 105°C (decomposition) |
Nombre de nota | Pd 32.2% min. |
Color | Rojo a marrón |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 2 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (metals basis) |
Información de solubilidad | Soluble in water,methanol and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.42 |
Olor | Odorless |