Learn More
Tetracloroaurato(III) de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium tetrachloroaurate(III) |
Punto de fusión | >300.0°C |
Color | De amarillo a naranja |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min |
Fórmula lineal | KAuCl4 |
Índice Merck | 15, 7800 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.88 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium tetrachloroaurate(III)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.