missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

terc-Pentilóxido de potasio, 14-18 % p/v en ciclohexano, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11314108
188.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41233-93-6
C5H11KO
126.24
MFCD00064808
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
23683543
[K+].CCC(C)(C)[O-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41233-93-6
C5H11KO
126.24
MFCD00064808
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
23683543
[K+].CCC(C)(C)[O-]

Correactivo para la conversión de cetonas en óxidos

Potassium tert-pentyloxide is used in wide range of applications in organic synthesis, agrochemicals, pharmaceuticals, colorants and aroma chemicals. It is also used in manufacturing detergents and biodiesel. They also act as catalysts in polymerization and isomerizations.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium tert-pentyloxide
Densidad 0.80 g/mL
Temperatura de inflamación -18°C (0°F)
Fórmula lineal CH3CH2C(CH3)2OK
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC potasio; 2-metilbutan-2-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 14 a 18 % p/v en ciclohexano
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'