Learn More
Solución de tert-butóxido de potasio, 2 M (25 % p/p) en 2-MeTHF, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 445831000
Detalles adicionales : CAS : 865-47-4 Peso : 0.09000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675007
  • 167.00€ / 100 ml
Envío estimado: 09-07-2021
865-47-4
112.21
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
potasio;2-metilpropan-2-olato
C4H9KO
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
23665647
CC(C)(C)[O-].[K+]
Especificaciones
Potassium tert-butoxide
C4H9KO
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
potasio;2-metilpropan-2-olato
23665647
0.8600g/mL
0.86
-11°C
865-47-4,96-47-9
(CH3)3COK
Solubility in water: reacts
CC(C)(C)[O-].[K+]
112.21
112.21
Frasco de vidrio AcroSeal™
100mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide, 2M (25% w/w) solution in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
SDS Documentos
Certificados