Learn More
Telurita de potasio monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407767
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123333-66-4
K2O3Te·H2O
MFCD00149923
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123333-66-4
K2O3Te·H2O
MFCD00149923
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e
Potassium tellurite, in association with agar is used as a selective medium for growth of clauberg (bacteria). It is used for the selective isolation of staphylococci and corynebacteria, which is used to reduce TeO3 2- to tellurium element.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium tellurite monohydrate
Punto de fusión 465°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.80 Anhydrous
Aspecto White crystals