Learn More
Potassium tellurite monohydrate, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 041959.22
Detalles adicionales : CAS : 123333-66-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3284 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374947
  • 427.00€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
123333-66-4
K2O3Te·H2O
MFCD00149923
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, potassium tellurate iv, acmc-1bm2e
Especificación
Potassium tellurite monohydrate
97%
MFCD00149923
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, potassium tellurate iv, acmc-1bm2e
Crystals
100g
123333-66-4
K2O3Te·H2O
White crystals
276.81
White