Learn More
Sulfato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Especificaciones
Punto de ebullición | 1689°C |
Punto de fusión | 1067°C |
Color | Blanco |
pH | 6 to 8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | dipotasio;sulfato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.25g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |