Learn More
Potassium Sulfate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 223492-2.5KG
Detalles adicionales : CAS : 7778-80-5 Peso : 2.50000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612220
  • 126.18€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
K2SO4
NONH for all modes of transport
174.26g/mol
ACS Reagent
7778-80-5
MFCD00011388
≥99.0%
Powder
Potassium Sulfate
Especificaciones
Potassium Sulfate
ACS Reagent
≥99.0%
Powder
MFCD00011388
Poly Bottle
111g/L at 20°C
1067°C
7778-80-5
Powder
K2SO4
174.26g/mol
NONH for all modes of transport
6.0 to 7.5 at 20°C
1698°C
2.5kg