Learn More
Sulfamato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Potassium sulfamate is used as a food additive, used in water treatment and as a cleaning agents. It is used in the synthesis of heterocyclic nitramines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfamato de potasio se utiliza como aditivo alimentario, en el tratamiento del agua y como agentes de limpieza. Se utiliza en la síntesis de nitraminas heterocíclicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
El sulfamato de potasio se utiliza como aditivo alimentario, en el tratamiento del agua y como agentes de limpieza. Se utiliza en la síntesis de nitraminas heterocíclicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium sulfamate |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido cristalino |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | H2NSO3K |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.18 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sensibilidad | Hygroscopic |