Learn More
Estándar de potasio para ICP, 1000μ g/ml en 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10020482 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 10020482
Marca: SPEX Certiprep PLK12X
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
K1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLK2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLK2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLK1-2X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio