Learn More
Tartrato de sodio y potasio Tetrahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 70°C |
Color | Blanco |
pH | 5.5 to 8.5 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.22g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |