Learn More
Tetrahidrato de tartrato de sodio de potasio, + 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10638343
186.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6381-59-5
MFCD00150989
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
2724148
potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6381-59-5
MFCD00150989
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
2724148
potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Información de descomposición >100°C
Punto de fusión 70.0°C to 80.0°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C4H4KNaO6·4H2O
Fórmula lineal KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Cantidad 5 kg
Beilstein 03, 525
Índice Merck 15, 7790
Condición de rotación específica + 22.10 (20.00°C c=10,water)
Rotación específica + 22.10
Información de solubilidad Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 282.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Crystals