Learn More
Potassium Phosphate NF GenAR Crystal, Macron Fine Chemicals™
macron
Marca:  Macron Fine Chemicals 7746-04
Detalles adicionales : CAS : 7778-77-0 Peso : 0.57000kg
Cantidad. 500g
Envase POLYSTORMOR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578434
  • 78.20€ / 500 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
7778-77-0
136.084
516951
H2KO4P
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:63036
Especificaciones
Potassium Phosphate
7778-77-0
H2KO4P
OP(=O)(O)[O-].[K+]
136.084
CHEBI:63036
Crystalline
500g
Monobasic
NF
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium;dihydrogen phosphate
516951
136.09
POLYSTORMOR
Videos