Learn More
Potassium Phosphate, Dibasic, Endotoxin Tested, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
370.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate |
Nombre de nota | Dibasic, Endotoxin Tested |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.18 |
Grado | Multi-Compendial/Farmacopea Europea |
Envase | Frasco de polietileno |