Learn More
Potassium Persulfate, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390845
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
7727-21-1
K2O8S2
270.309
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
24412
dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
7727-21-1
K2O8S2
270.309
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
24412
dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Acids and standards that are purified and characterized for use in trace element analysis in the low parts-per-billion (ppb) range
    Adecuado para determinaciones de fosfato y mercurio
Nombre del producto químico o material Potassium Persulfate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.32
Grado Reactivo BAKER INSTRA ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.48kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.